Få mere at vide
5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline, 99%
Artikelnummer. 11377626
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377626 1 g 1g
11387626 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377626 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11204.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34413-35-9 | C8H10N2 | 134.182 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34413-35-9
Molekylær formel C8H10N2
Molekylvægt (g/mol) 134.182
MDL nummer MFCD00038078
InChI nøgle XCZPDOCRSYZOBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexapyrazine, quinoxaline, 5,6,7,8-tetrahydro, unii-m153cj9ra0, fema no. 3321, 5.6.7.8-tetrahydroquinoxaline, nutty quinoxaline, pubchem15475, acmc-209i7e, dsstox_cid_27678, dsstox_rid_82495
PubChem CID 36822
IUPAC navn 5,6,7,8-tetrahydroquinoxalin
SMIL C1CCC2=NC=CN=C2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline
Tæthed 1.061
Kogepunkt 72°C to 74°C (4 mmHg)
Flammepunkt 92°C (197°F)
Brydningsindeks 1.542
Mængde 1 g
Beilstein 957053
Formel vægt 134.18
Procent renhed 99%