Få mere at vide
5,6,7,8-Tetrahydroquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6,7,8-Tetrahydroquinoline |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h3,5,7H,1-2,4,6H2 |