Få mere at vide
5,6,7,8-tetrahydroquinolin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15595866 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15595866 5 g 5g
15505876 25 g 25g
15515876 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15595866 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 188870050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10500-57-9 | C9H11N | 133.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10500-57-9
Molekylær formel C9H11N
Molekylvægt (g/mol) 133.19
InChI nøgle YQDGQEKUTLYWJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-cyclohexeno pyridine, quinoline, 5,6,7,8-tetrahydro, unii-l786aag56h, 5,6,7,8-tetra-hydroquinoline, 5,6,7,8-tetrahydro-quinoline, pubchem5891, 2,3-cyclohexenopyridine, g00034-watson-int, 2,3-cyclohexano pyridine, acmc-2098eh
PubChem CID 66335
IUPAC navn 5,6,7,8-tetrahydroquinolin
SMIL C1CCC2=C(C1)C=CC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6,7,8-Tetrahydroquinoline
Tæthed 1.0300g/mL
Kogepunkt 218.0°C to 222.0°C
Flammepunkt 86°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Brydningsindeks 1.544
Mængde 5 g
Beilstein 20,II,176
Specifik vægtfylde 1.03
Formel vægt 133.19
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5,6,7,8-Tetrahydroquinoline, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.