Få mere at vide
5,6,7,8-Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine dihydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15264328 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15264328 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15264328 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454200010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6,7,8-Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine dihydrochloride
CAS 157327-49-6
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94.0 to max. 106% min. (Argentometry)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C7H9N3·2ClH
Mængde 1 g
Synonym 5,6,7,8-tetrahydropyrido 4,3-d pyrimidine dihydrochloride, 5h,6h,7h,8h-pyrido 4,3-d pyrimidine dihydrochloride, 5,6,7,8-tetrahydro-pyrido 4,3-d pyrimidine dihydrochloride, 5,6,7,8-tetrahydropyrido 4,3-d pyrimidine 2hcl, 5,6,7,8-tetrahydropyrido 4,3-d pyrimidinedihydrochloride, 5,6,7,8-tetrahydropyrido 4,3-d pyrimidine di, hcl
InChI nøgle WLSBRWTXCPUJMN-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CNCC2=CN=CN=C21.Cl.Cl
IUPAC navn 5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 208.09
PubChem CID 19883247
Formel vægt 208.09
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5,6,7,8-Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine dihydrochloride, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.