Få mere at vide
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-1-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30418235
Skift visning
Mængde:
2 g
Artikelnummer. Mængde
30418235 2 g
1 options
Artikelnummer. 30418235 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2941002G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic Acid
CAS 4242-18-6
Molekylær formel C11 H12 O2
Mængde 2 g
Synonym 1-Naphthalenecarboxylic acid','5,6,7,8-tetrahydro-, 1-Naphthoic acid','5,6,7,8-tetrahydro- (6CI,7CI,8CI), 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic acid, 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthoic acid, 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-1-carboxylic acid, NSC 44874, 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7H,1-2,4,6H2,(H,12,13)
SMIL OC(=O)c1cccc2CCCCc12
IUPAC navn 5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 176.21
Formel vægt 176.0837