missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-1-carboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic Acid |
| CAS | 4242-18-6 |
| Molekylær formel | C11 H12 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Naphthalenecarboxylic acid','5,6,7,8-tetrahydro-, 1-Naphthoic acid','5,6,7,8-tetrahydro- (6CI,7CI,8CI), 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic acid, 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthoic acid, 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-1-carboxylic acid, NSC 44874, 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7H,1-2,4,6H2,(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)c1cccc2CCCCc12 |
| IUPAC navn | 5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.21 |
| Formel vægt | 176.0837 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?