Få mere at vide
5,6,7,8-Tetrahydroisoquinolin-1-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6,7,8-Tetrahydroisoquinolin-1-amine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2/c10-9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-11-9/h5-6H,1-4H2,(H2,10,11) |
| Formel vægt | 148.1 |