missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5,6,7,8-Tetrahydroisoquinolin-1-amine, TRC

Artikelnummer. 30416028
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416028 100 mg
30415544 50 mg
30418926 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416028 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT205618100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 75704-51-7
Molekylær formel C9 H12 N2
Molekylvægt (g/mol) 148.21
IUPAC navn 5,6,7,8-tetrahydro-2H-isoquinolin-1-imine
SMIL N=C1NC=CC2=C1CCCC2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5,6,7,8-Tetrahydroisoquinolin-1-amine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H12N2/c10-9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-11-9/h5-6H,1-4H2,(H2,10,11)
Formel vægt 148.1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.