Få mere at vide
5,6,7,8-Tetrahydro-2-nafthol, 98%
Artikelnummer. 15458919
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458919 5 g 5g
15468919 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458919 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10164.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1125-78-6 | C10H12O | 148,205 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1125-78-6
Molekylær formel C10H12O
Molekylvægt (g/mol) 148.205
MDL nummer MFCD00001738
InChI nøgle UMKXSOXZAXIOPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthol, 6-tetralinol, 6-hydroxytetralin, 2-naphthalenol, 5,6,7,8-tetrahydro, 5,6,7,8-tetrahydro-beta-naphthol, ac-beta-tetralol, 5,6,7,8-tetrahydro-2-hydroxynaphthalene, 2-naphthol, 5,6,7,8-tetrahydro, unii-tmr02i7n8s, 5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenol
PubChem CID 14305
ChEBI CHEBI:34448
IUPAC navn 5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol
SMIL C1CCC2=C(C1)C=CC(=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol
Smeltepunkt 60°C to 63°C
Kogepunkt 275°C to 276°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Beilstein 1101302
Formel vægt 148.21
Procent renhed 98%