Få mere at vide
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthylamin, TRC
Artikelnummer. 30409045
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30409045 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30409045 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2949002.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthylamine
CAS 2217-41-6
Molekylær formel C10H13N
Mængde 2.5 g
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydro-5-aminonaphthalene, 1,2,3,4-Tetrahydro-5-naphthalenamine, 1,2,3,4-Tetrahydro-5-naphthylamine, 1-Amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalenamine, 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalenylamine, 5-Amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 5-Aminotetralin, 5-Tetralinylamine, NSC 53503
InChI formel InChI=1S/C10H13N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7H,1-2,4,6,11H2
SMIL Nc1cccc2CCCCc12
IUPAC navn 5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 147.22
Formel vægt 147.1048