Få mere at vide
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthylamin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthylamine |
| CAS | 2217-41-6 |
| Molekylær formel | C10H13N |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,2,3,4-Tetrahydro-5-aminonaphthalene, 1,2,3,4-Tetrahydro-5-naphthalenamine, 1,2,3,4-Tetrahydro-5-naphthylamine, 1-Amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalenamine, 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalenylamine, 5-Amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 5-Aminotetralin, 5-Tetralinylamine, NSC 53503 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7H,1-2,4,6,11H2 |
| SMIL | Nc1cccc2CCCCc12 |
| IUPAC navn | 5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.22 |
| Formel vægt | 147.1048 |