Få mere at vide
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthylamine, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 10294410 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass bottle
Unit Size:
25g
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10294410 25 g Glass bottle 25g
1 options
Product Code. 10294410 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 104650250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 2217-41-6
Molekylær formel C10H13N
Molekylvægt (g/mol) 147.22
MDL nummer MFCD00001736
InChI nøgle SODWJACROGQSMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthylamine, 5-aminotetralin, 1-amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 5-tetralylamine, 1-naphthalenamine, 5,6,7,8-tetrahydro, 1-naphthylamine, 5,6,7,8-tetrahydro, 5-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, tetralin-5-amine, alpha-tetrahydronaphthylamine, 5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthalenamine
PubChem CID 16671
IUPAC navn 5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-amine
SMIL NC1=CC=CC2=C1CCCC2
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthylamine
Navn note tech., 90%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 38.0°C
Farve Yellow to Brown
Tæthed 1.0560g/mL
Kogepunkt 275.0°C to 277.0°C (713.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 25 g
Beilstein 12, 1197
Specifik vægtfylde 1.056
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in organic solvents (20°C)
Formel vægt 147.22
Procent renhed 98%
Grad Technical
Fysisk form Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthylamine
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.