Få mere at vide
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naftol, 99%
Artikelnummer. 11317705
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317705 50 g 50g
11307705 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317705 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02416.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 529-35-1 | C10H12O | 148,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 529-35-1
Molekylær formel C10H12O
Molekylvægt (g/mol) 148.21
MDL nummer MFCD00001734
InChI nøgle SCWNNOCLLOHZIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthol, 5-hydroxytetralin, 1-naphthalenol, 5,6,7,8-tetrahydro, tetralin-5-ol, 5,6,7,8-tetrahydro-alpha-naphthol, unii-1r7b5i98hv, 5,6,7,8-tetrahydronaphthol, 5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthalenol, 5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-1-ol, tetrahydro-.alpha.-naphthol
PubChem CID 68258
ChEBI CHEBI:45900
IUPAC navn 5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol
SMIL OC1=CC=CC2=C1CCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol
Smeltepunkt 69 °C til 71 °C
Kogepunkt 264 °C til 265 °C (705 mmHg)
Mængde 50 g
Beilstein 1865081
Formel vægt 148.21
Procent renhed 99%