Få mere at vide
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalenol, TRC
Artikelnummer. 30412898
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30412898 5 g
1 options
Artikelnummer. 30412898 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2942655G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalenol
CAS 529-35-1
Molekylær formel C10H12O
Mængde 5 g
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydro-5-hydroxynaphthalene, 1,2,3,4-Tetrahydro-5-naphthol, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-5-ol, 1-Hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene
InChI formel InChI=1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7,11H,1-2,4,6H2
SMIL Oc1cccc2CCCCc12
IUPAC navn 5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 148.2
Formel vægt 148.0888