Få mere at vide
5,6,7,8,9-Dehydro-10-desmethyl Finasteride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6,7,8,9-Dehydro-10-desmethyl Finasteride |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28N2O2/c1-21(2,3)24-20(26)17-8-7-16-14-5-9-18-15(6-10-19(25)23-18)13(14)11-12-22(16,17)4/h5-6,9-10,16-17H,7-8,11-12H2,1-4H3,(H,23,25)(H,24,26)/t16-,17+,22-/m0/s1 |
| Formel vægt | 352.2151 |