Få mere at vide
5,6,7,8,9,10-Hexahydrocyclohept[b]indole, 98%
Artikelnummer. 11463947
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463947 1 g 1g
11473947 5 g 5g
11483947 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19344.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2047-89-4 | C13H15N | 185.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2047-89-4
Molekylær formel C13H15N
Molekylvægt (g/mol) 185.27
MDL nummer MFCD00101340
InChI nøgle XZUJMYLNFZHNLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6,7,8,9,10-hexahydrocyclohepta b indole, 5,6,7,8,9,10-hexahydro-cyclohepta b indole, 5h,6h,7h,8h,9h,10h-cyclohepta b indole, cycloheptan a indole, 2,3-pentano-1h-indole, 5,6,7,8,9,10-hexahydrocyclohept b indole, 5,6,7,8,9,10-hexahydrocyclohepta b indole #, 6,7,8,9,10,10a-hexahydrocyclohepta b indole, 6,7,8,9,10-pentahydrocyclohepta 1,2-b indole, 6,7,8,9,10-pentahydrocyclohepta 2,1-b indole
PubChem CID 251955
IUPAC navn 5,6,7,8,9,10-hexahydrocyclohepta[b]indol
SMIL C1CCC2=C(CC1)NC3=CC=CC=C23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6,7,8,9,10-Hexahydrocyclohept[b]indole
Smeltepunkt 143°C to 146°C
Mængde 1 g
Formel vægt 185.27
Procent renhed 98%