Få mere at vide
5,6,7,7a-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridinon Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30412240
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412240 5 g
30412239 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30412240 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2957805G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115473-15-9
Molekylær formel C7 H9 N O S . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 191.68
Synonym Prasugrel Impurity 7
IUPAC navn 5,6,7,7a-tetrahydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-2-one; hydrochlorid
SMIL Cl.O=C1SC2CCNCC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6,7,7a-Tetrahydro-thieno[3,2-c]pyridinone Hydrochloride
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H9NOS.ClH/c9-7-3-5-4-8-2-1-6(5)10-7;/h3,6,8H,1-2,4H2;1H
Formel vægt 191.0172