missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5,6,7,7a-Tetrahydro-5-(triphenylmethyl)thieno[3,2-c]pyridinone, TRC

Artikelnummer. 30419787
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30419787 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30419787 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29580025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5,6,7,7a-Tetrahydro-5-(triphenylmethyl)thieno[3,2-c]pyridino
CAS 109904-26-9
Molekylær formel C26 H23 N O S
Mængde 25 mg
Synonym Prasugrel Impurity 44
InChI formel InChI=1S/C26H23NOS/c28-25-18-20-19-27(17-16-24(20)29-25)26(21-10-4-1-5-11-21,22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23/h1-15,19,24H,16-18H2
SMIL O=C1CC2=CN(CCC2S1)C(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
IUPAC navn 5-trityl-3,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 397.53
Formel vægt 397.15
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.