Få mere at vide
5,6,11,12-Tetradehydrodibenzo[a,e]cyclooctene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6,11,12-Tetradehydrodibenzo[a,e]cyclooctene |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H8/c1-2-6-14-11-12-16-8-4-3-7-15(16)10-9-13(14)5-1/h1-8H |
| Formel vægt | 200.0626 |