Få mere at vide
5-[5-(trifluormethyl)isoxazol-3-yl]thiophen-2-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-[5-(Trifluoromethyl)isoxazol-3-yl]thiophene-2-sulfonyl chloride |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 317.69 |
| Procent renhed | 97% |