Få mere at vide
5-({[5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]thio}methyl)-2-furonsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10151172
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10151172 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10475322 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10151172 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM06169CB
Kemiske identifikatorer
CAS 238742-86-4
Molekylær formel C12H8F3NO3S
Molekylvægt (g/mol) 303.26
MDL nummer MFCD00099971
InChI nøgle MYDIGMNTURCKBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-5-trifluoromethyl-2-pyridyl thio methyl-2-furoic acid, 5-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl sulfanyl methyl furan-2-carboxylic acid, 2-5-carboxyfurfurylthio-5-trifluoromethyl pyridine, 5-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl thiomethyl-2-furoic acid, maybridge1_004760, 5-5-trifluoromethyl-2-pyridyl thiomethyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylicacid, 5-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl thio methyl, 5-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl thio methyl furan-2-carboxylic acid, 5-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl sulfanylmethyl furan-2-carboxylic acid
PubChem CID 2736458
IUPAC navn 5-[[5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]sulfanylmethyl]furan-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(CSC2=NC=C(C=C2)C(F)(F)F)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-({[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]thio}methyl)-2-furoic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 303.26
Procent renhed 97%