Få mere at vide
5,5' '-(Propan-2,2-diyl)bis(([1,1'-biphenyl]-2-ol)), TRC
Artikelnummer. 30420231
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420231 10 mg
30409452 100 mg
30416442 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30420231 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP83530310MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24038-68-4
Molekylær formel C27 H24 O2
Molekylvægt (g/mol) 380.48
Synonym 2-Biphenylol, 5,5' '-isopropylidenedi- (8CI), 5,5' '-(1-Methylethylidene)bis[[1,1'-biphenyl]-2-ol], 2,2-Bis(3-phenyl-4-hydroxyphenyl)propane, 2,2-Bis(4-hydroxy-3-phenylphenyl)propane, 5,5'-(1-Methylethylidene)bis[1,1'-biphenyl]-2-ol, BisOPP-A, Bisphenol PH
IUPAC navn 4-[2-(4-hydroxy-3-fenylfenyl)propan-2-yl]-2-fenylphenol
SMIL CC(C)(c1ccc(O)c(c1)c2ccccc2)c3ccc(O)c(c3)c4ccccc4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bisphenol PH
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C27H24O2/c1-27(2,21-13-15-25(28)23(17-21)19-9-5-3-6-10-19)22-14-16-26(29)24(18-22)20-11-7-4-8-12-20/h3-18,28-29H,1-2H3
Formel vægt 380.1776