Få mere at vide
5,5' '-(Propan-2,2-diyl)bis(([1,1'-biphenyl]-2-ol)), TRC
Artikelnummer. 30409452
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30409452 100 mg
30420231 10 mg
30416442 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30409452 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP835303100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24038-68-4
Molekylær formel C27 H24 O2
Molekylvægt (g/mol) 380.48
Synonym 2-Biphenylol, 5,5' '-isopropylidenedi- (8CI), 5,5' '-(1-Methylethylidene)bis[[1,1'-biphenyl]-2-ol], 2,2-Bis(3-phenyl-4-hydroxyphenyl)propane, 2,2-Bis(4-hydroxy-3-phenylphenyl)propane, 5,5'-(1-Methylethylidene)bis[1,1'-biphenyl]-2-ol, BisOPP-A, Bisphenol PH
IUPAC navn 4-[2-(4-hydroxy-3-fenylfenyl)propan-2-yl]-2-fenylphenol
SMIL CC(C)(c1ccc(O)c(c1)c2ccccc2)c3ccc(O)c(c3)c4ccccc4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bisphenol PH
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C27H24O2/c1-27(2,21-13-15-25(28)23(17-21)19-9-5-3-6-10-19)22-14-16-26(29)24(18-22)20-11-7-4-8-12-20/h3-18,28-29H,1-2H3
Formel vægt 380.1776