Få mere at vide
5-(5-Oxopyrrolidin-2-yl)nicotinic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(5-Oxopyrrolidin-2-yl)nicotinic Acid Methyl Ester |
| CAS | 2167953-44-6 |
| Molekylær formel | C11H12N2O3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O3/c1-16-11(15)8-4-7(5-12-6-8)9-2-3-10(14)13-9/h4-6,9H,2-3H2,1H3,(H,13,14) |
| SMIL | COC(=O)c1cncc(c1)C2CCC(=O)N2 |
| IUPAC navn | methyl 5-(5-oxopyrrolidin-2-yl)pyridine-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.22 |
| Formel vægt | 220.0848 |