missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-(5-Oxopyrrolidin-2-yl)nicotinic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30413938
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413938 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30413938 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO85959225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-(5-Oxopyrrolidin-2-yl)nicotinic Acid Methyl Ester
CAS 2167953-44-6
Molekylær formel C11H12N2O3
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O3/c1-16-11(15)8-4-7(5-12-6-8)9-2-3-10(14)13-9/h4-6,9H,2-3H2,1H3,(H,13,14)
SMIL COC(=O)c1cncc(c1)C2CCC(=O)N2
IUPAC navn methyl 5-(5-oxopyrrolidin-2-yl)pyridine-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 220.22
Formel vægt 220.0848
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.