Få mere at vide
5-(5-methyl-2-thienyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494596
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494596 1 g 1g
15404606 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494596 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58856.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 851116-03-5 | Molekylær formel: C11H8N2OS2 | Molekylvægt: 248,318 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 851116-03-5
Molekylær formel C11H8N2OS2
Molekylvægt (g/mol) 248.318
MDL nummer MFCD06671220
InChI nøgle SYSIILLIYRVOMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-5-methylthiophen-2-yl-3h-thieno 2,3-d pyrimidin-4-one, 5-5-methylthiophen-2-yl-3h,4h-thieno 2,3-d pyrimidin-4-one, 5-5-methyl-2-thienyl thieno 2,3-d pyrimidin-4-one
PubChem CID 4963645
IUPAC navn 5-(5-methylthiophen-2-yl)-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-on
SMIL CC1=CC=C(S1)C2=CSC3=C2C(=O)NC=N3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(5-Methyl-2-thienyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Mængde 1 g
Formel vægt 248.31
Procent renhed 97%