Få mere at vide
5-(5-methyl-2-furyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15464556
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15464556 5 g 5g
15454556 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464556 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58812.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
CAS: 1421263-42-4 | Molekylformel: C11H8N2O2S | Molekylvægt: 232,257 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1421263-42-4
Molekylær formel C11H8N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 232.257
MDL nummer MFCD22988976
InChI nøgle PMVYUYYRYHAMLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-5-methyl-2-furyl thieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one, 5-5-methylfuran-2-yl-3h-thieno 2,3-d pyrimidin-4-one
PubChem CID 97030364
IUPAC navn 5-(5-methylfuran-2-yl)-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-on
SMIL CC1=CC=C(O1)C2=CSC3=C2C(=O)NC=N3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(5-Methyl-2-furyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Mængde 5 g
Formel vægt 232.25
Procent renhed 97%