Få mere at vide
5,5-diphenylhydantoin natriumsalt, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11946251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11946251 100 g Glasflaske 100g
11936251 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11946251 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436101000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 630-93-3 | C15H11N2NaO2 | 274.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 630-93-3
Molekylær formel C15H11N2NaO2
Molekylvægt (g/mol) 274.26
MDL nummer MFCD00069674,MFCD00005264
InChI nøgle FJPYVLNWWICYDW-UHFFFAOYSA-M
Synonym Phenytoin sodium, Sodium 5, 5-diphenyl-2, 4-imidazolidinedione
PubChem CID 131674077
SMIL [Na+].O=C1NC(C(=O)[N-]1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5, 5-Diphenylhydantoin sodium salt
Smeltepunkt 295°C to 298°C
Farve Hvid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99%
Merck Index 15,7433
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble
IUPAC navn 5,5-diphenylimidazolidin-2,4-dion; molekylært hydrogen; natrium
Formel vægt 274.25
Procent renhed 99%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5,5-Diphenylhydantoin sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.