Få mere at vide
5,5-diphenylhydantoin natriumsalt, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5, 5-Diphenylhydantoin sodium salt |
| Smeltepunkt | 295°C to 298°C |
| Farve | Hvid |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Merck Index | 15,7433 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: practically insoluble |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 5,5-Diphenylhydantoin sodium salt
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.