Få mere at vide
5,5-Diphenylhydantoin, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 57-41-0 |
| Smeltepunkt | 292°C to 295°C |
| MDL nummer | MFCD00005264 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 5,5-Diphenylhydantoin, Phenytoin, 5,5-Diphenylhydantoin |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.27 |
| Grad | Research |