Få mere at vide
5,5-Diphenylhydantoin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5, 5-Diphenylhydantoin |
| Navn note | 99+% |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 293.5°C to 295°C |
| Farve | White |
| Tab ved tørring | 0.5% max. (1 g, 105°C) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Emballage | Plastic bottle |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 5,5-Diphenylhydantoin
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /