Få mere at vide
5,5-Diphenylhydantoin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10042180 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glass bottle
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10042180 5 g Glass bottle 5g
10791061 100 g Plastic bottle 100g
10676572 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10042180 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 171730050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-41-0
Molekylær formel C15H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 252.27
MDL nummer MFCD00005264
InChI nøgle CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenytoin, 5,5-diphenylhydantoin, diphenylhydantoin, dilantin, phenytoine, dihydantoin, aleviatin, dilabid, diphantoin, diphenylan
PubChem CID 1775
ChEBI CHEBI:8107
IUPAC navn 5,5-diphenylimidazolidine-2,4-dione
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2(C(=O)NC(=O)N2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 5, 5-Diphenylhydantoin
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 293.5°C to 295°C
Farve White
Tab ved tørring 0.5% max. (1 g, 105°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Beilstein 24, 410
Merck Index 15, 7433
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alkali hydroxides,1g/60mL alcohol,1g/30mL acetone
Formel vægt 252.27
Procent renhed 99+%
Fysisk form Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5,5-Diphenylhydantoin
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.