Få mere at vide
5,5-Diphenylhydantoin, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,5-Diphenylhydantoin |
| Smeltepunkt | 293 °C til 298 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 384532 |
| Merck Index | 14,7322 |
| Formel vægt | 252.27 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 5,5-Diphenylhydantoin
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Phenytoin