Få mere at vide
5,5-Diphenylhydantoin, 99%
Artikelnummer. 11458866
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11458866 25 g 25g
11468866 100 g 100g
11334679 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458866 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17013.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 57-41-0 | C15H12N2O2 | 252,273 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-41-0
Molekylær formel C15H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 252.273
MDL nummer MFCD00005264
InChI nøgle CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenytoin, 5,5-diphenylhydantoin, diphenylhydantoin, dilantin, phenytoine, dihydantoin, aleviatin, dilabid, diphantoin, diphenylan
PubChem CID 1775
ChEBI CHEBI:8107
IUPAC navn 5,5-diphenylimidazolidin-2,4-dion
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2(C(=O)NC(=O)N2)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,5-Diphenylhydantoin
Smeltepunkt 293 °C til 298 °C
Mængde 25 g
Beilstein 384532
Merck Index 14,7322
Formel vægt 252.27
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5,5-Diphenylhydantoin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenytoin