Få mere at vide
5,5-Diphenyl Hydantoin, TRC
Artikelnummer. 18093700
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18093700 10 g
18020200 5 g
18043820 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18093700 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49165010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-41-0
Molekylær formel C15 H12 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 252.27
Synonym Hydantoin, 5,5-diphenyl- (8CI), 5,5-Diphenyl-1H-imidazolidine-2,4-dione, 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione, 5,5-Diphenylhydantoin, 5,5-Diphenylimidazoline-2,4-dione, Aleviatin, DPH, Denyl, Di-Hydan, Di-Lan, Dihycon, Dilabid, Dintoina, Diphantoin, Diphedan, Diphenat, Diphenylan, Diphenylhydantoin, Ekko, Hidantal, Hydantol, Ipanten, Lehydan, Lepitoin, NSC 8722, Phenytek, Phenytin, Phenytoin, Phenytoine, Phenytoinum, Sodanton, Zentropil
IUPAC navn 5,5-diphenylimidazolidin-2,4-dione
SMIL O=C1NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenytoin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
Formel vægt 252.0899
Procent renhed >95%