Få mere at vide
5,5-Diphenyl Hydantoin Sodium, TRC
Artikelnummer. 30377536
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30377536 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30377536 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49165550MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenytoin sodium
CAS 630-93-3
Molekylær formel C15 H11 N2 O2 . Na
Mængde 50 mg
Synonym Phenytoin Sodium, 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione sodium salt (1:1), 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione monosodium salt, 5,5-Diphenylhydantoin sodium salt, 5,5-Diphenylhydantoin sodium, Aleviatin sodium, Antisacer, Danten, Difenin, Difhydan, Dilantin, Diphantoine, Diphenin, Diphenine, Diphenylan sodium, Diphenylhydantoin sodium, Ditoin, Enkefal, Epanutin, Epelin, Epilan D, Epsolin, Eptoin, Fenitoin sodium, Hydantin, Hydantoinal, M-toin, Minetoin, Phenyloin, Phenytoin sodium, Phenytoin soluble, Prompt, Sodium 5,5-diphenyl-2,4-imidazolidinedione, Sodium 5,5-diphenylhydantoin, Sodium diphenylhydantoin, Sodium diphenylhydantoinate, Sodium phenytoin, Solantyl, Soluble Phenytoin, Tacosal
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O2.Na/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H,(H2,16,17,18,19);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].[O-]C1=NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn sodium;4-oxo-5,5-diphenyl-1H-imidazol-2-olate
Molekylvægt (g/mol) 274.25
Formel vægt 274.0718