Få mere at vide
5,5-(Diphenyl-d10) Hydantoin, TRC
Artikelnummer. 30375581
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30375581 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30375581 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4916525MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenytoin-D10
CAS 65854-97-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C15 2H10 H2 N2 O2
Mængde 5 mg
Synonym 2,4-Imidazolidinedione, 5,5-di(phenyl-d5)- (9CI), Phenytoin-D10, 5,5-(Diphenyl-d10)hydantoin
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2(NC(=O)NC2=O)c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H]
IUPAC navn 5,5-bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)imidazolidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 262.33
Formel vægt 262.1526
Procent renhed >95