Få mere at vide
5,5-Dimethyloxazolidinedione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethadione |
| CAS | 695-53-4 |
| Molekylær formel | C5 H7 N O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,4-Oxazolidinedione, 5,5-dimethyl-, 5,5-Dimethyl-1,3-oxazolidine-2,4-dione, 5,5-Dimethyl-2,4-oxazolidinedione, 5,5-Dimethyloxazolidinedione, AC 1198, BAX 1400Z, BAY 1400Z, DMO, Dimethadion, Dimethadione, Eupractone, NSC 30152, Nortrimethadione |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7NO3/c1-5(2)3(7)6-4(8)9-5/h1-2H3,(H,6,7,8) |
| SMIL | CC1(C)OC(=O)NC1=O |
| IUPAC navn | 5,5-dimethyl-1,3-oxazolidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.11 |
| Formel vægt | 129.0426 |