Få mere at vide
5,5-Dimethylhydantoin, TRC
Artikelnummer. 30384831
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30384831 25 g
1 options
Artikelnummer. 30384831 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47330025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,5-Dimethylhydantoin
CAS 77-71-4
Molekylær formel C5H8N2O2
Mængde 25 g
Synonym 5,5-Dimethyl-2,4-imidazolidinedione, 4,4-Dimethyl-2,5-dioxoimidazolidine, 5,5-Dimethylhydantoin, DM Hydantoin, DMH, Dantoin 736, Dantoin DMH, Dimethylhydantoin, Fennosurf 300, NSC 8652
InChI formel InChI=1S/C5H8N2O2/c1-5(2)3(8)6-4(9)7-5/h1-2H3,(H2,6,7,8,9)
SMIL CC1(C)NC(=O)NC1=O
Molekylvægt (g/mol) 128.13
Formel vægt 128.0586