Få mere at vide
5,5-Dimethylhydantoin, 97%
Artikelnummer. 10500581 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10500581 250 g Plastflaske 250g
10418070 1 kg Plastflaske 1kg
10474535 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10500581 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 116312500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 77-71-4 | C5H8N2O2 | 128,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-71-4
Molekylær formel C5H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 128.13
MDL nummer MFCD00005266
InChI nøgle YIROYDNZEPTFOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5-dimethylhydantoin, dimethylhydantoin, dm hydantoin, dantoin dmh, 2,4-imidazolidinedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, dantoin 736, hydantoin, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethylhydantoin dmh, 5,5-dimethyl hydantoin
PubChem CID 6491
IUPAC navn 5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion
SMIL CC1(C)NC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5, 5-Dimethylhydantoin
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 175,0 °C til 180,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0,25% maks. (60 °C, 2 timer, 1 mm Hg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Plastflaske
Mængde 250 g
Beilstein 24, 289
Fieser 07,126
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og ether, opløselig i ethanol, ethylether, aceton
Formel vægt 128.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller