Få mere at vide
5,5-Dimethylhydantoin, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,5-Dimethylhydantoin |
| Smeltepunkt | 174 °C til 178 °C |
| Flammepunkt | 193 °C (379 °F) |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 2827 |
| Formel vægt | 128.13 |
| Procent renhed | 97% |