Få mere at vide
5,5-Dimethylhydantoin, 97%
Artikelnummer. 11312136
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312136 100 g 100g
11322136 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312136 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03388.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 77-71-4 | C5H8N2O2 | 128,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-71-4
Molekylær formel C5H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 128.13
MDL nummer MFCD00005266
InChI nøgle YIROYDNZEPTFOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5-dimethylhydantoin, dimethylhydantoin, dm hydantoin, dantoin dmh, 2,4-imidazolidinedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, dantoin 736, hydantoin, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethylhydantoin dmh, 5,5-dimethyl hydantoin
PubChem CID 6491
IUPAC navn 5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion
SMIL CC1(C)NC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,5-Dimethylhydantoin
Smeltepunkt 174 °C til 178 °C
Flammepunkt 193 °C (379 °F)
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Beilstein 2827
Formel vægt 128.13
Procent renhed 97%