missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5,5-Dimethyldihydrofuran-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,5-Dimethyldihydrofuran-2(3H)-one |
| CAS | 3123-97-5 |
| Molekylær formel | C6 H10 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2(3H)-Furanone, dihydro-5,5-dimethyl-, Valeric acid, 4-hydroxy-4-methyl-, lactone (6CI), Valeric acid, 4-hydroxy-4-methyl-, γ-lactone (7CI), Dihydro-5,5-dimethyl-2(3H)-furanone, 4,4-Dimethyl-4-butanolide, 4,4-Dimethylbutyrolactone, 4-Methyl-4-hydroxypentan |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-6(2)4-3-5(7)8-6/h3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1(C)CCC(=O)O1 |
| IUPAC navn | 5,5-dimethyloxolan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.142 |
| Formel vægt | 114.068 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?