missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5,5-Dimethyl-4-hydroxymethyl-1-pyrroline N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,5-Dimethyl-4-hydroxymethyl-1-pyrroline N-Oxide |
| CAS | 176793-52-5 |
| Molekylær formel | C7 H13 N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2H-Pyrrole-3-methanol, 3,4-dihydro-2,2-dimethyl-, 1-oxide, (2,2-Dimethyl-1-oxido-3,4-dihydropyrrol-1-ium-3-yl)methanol, 5,5-Dimethyl-4-hydroxymethyl-1-pyrroline N-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO2/c1-7(2)6(5-9)3-4-8(7)10/h4,6,9H,3,5H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1(C)C(CO)CC=[N+]1[O-] |
| IUPAC navn | (2,2-dimethyl-1-oxido-3,4-dihydropyrrol-1-ium-3-yl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.18 |
| Formel vægt | 143.0946 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?