Få mere at vide
5,5-Dimethyl-2-isopropyl-1,3-dioxane, TRC
Artikelnummer. 30355711
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355711 1 g
30351257 100 mg
30365498 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30355711 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD3568901G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7651-50-5
Molekylær formel C9H18O2
Molekylvægt (g/mol) 158.24
Synonym 5,5-Dimethyl-2-(1-methylethyl)-1,3-dioxane, 2-Isopropyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
IUPAC navn 5,5-dimethyl-2-propan-2-yl-1,3-dioxane
SMIL CC(C)C1OCC(C)(C)CO1
Specifica
Kemisk navn eller materiale 5,5-Dimethyl-2-isopropyl-1,3-dioxane
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H18O2/c1-7(2)8-10-5-9(3,4)6-11-8/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Formel vægt 158.1307
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.