Få mere at vide
5,5'-dimethyl-2,2'-bithiophen, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10762053 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10762053 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10762053 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 357950010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16303-58-5 | C10H10S2 | 194,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,5′-Dimethyl-2,2′-bithiophene
Navn note 99%
CAS 16303-58-5
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 65 °C til 68 °C
Farve Gul til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99,9% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H10S2
MDL nummer MFCD01927313
Mængde 1 g
Synonym 5,5'-dimethyl-2,2'-bithiophene, 5,5'-dimethyl-2,2'-bithiophenyl, 2-methyl-5-5-methylthiophen-2-yl thiophene, 2,2'-bi 5-methylthiophene, 2,2'-bithiophene,5,5'-dimethyl, 5,5'-dimethyl-2,2' bithiophenyl, 5-methyl-2-5-methyl 2-thienyl thiophene
InChI nøgle DKHDQTBBXQMFPP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(S1)C2=CC=C(S2)C
IUPAC navn 2-methyl-5-(5-methylthiophen-2-yl)thiophen
Molekylvægt (g/mol) 194.32
PubChem CID 284486
Formel vægt 194.32
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystaller