Få mere at vide
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridine, 98%
Artikelnummer. 11431310
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11431310 25 g 25g
11421310 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431310 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26378.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1762-34-1 | C12H12N2 | 184.242 g/mol
5,5'-dimethyl-2,2'-bipyridin anvendes i vid udstrækning som et mellemprodukt i organisk syntese og lægemidler. Det bruges også som råmateriale i syntesen af farvestoffer og landbrugskemikalier. Det anvendes som en precursor til fremstilling af 5-methyl-5'vinyl-2,2'-bipyridin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5,5′ -Dimethyl-2,2′ -bipyridin er meget udbredt som et mellemprodukt i organisk syntese og lægemidler. Det bruges også som råmateriale i syntesen af farvestoffer og landbrugskemikalier. Det anvendes som en precursor til fremstilling af 5-methyl-5'vinyl-2,2'-bipyridin.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1762-34-1
Molekylær formel C12H12N2
Molekylvægt (g/mol) 184.242
MDL nummer MFCD01740554
InChI nøgle PTRATZCAGVBFIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5'-dimethyl-2,2'-bipyridine, abametapir, 5,5'-dimethyl-2,2'-dipyridyl, 6,6'-bi-3-picoline, 5,5'-dimethyl-2,2'-bipyridyl, 6,6'-di-3-picolyl, 6,6'-di-3-picoline, unii-6uo390amfb, 2,2'-bipyridine, 5,5'-dimethyl, 5,5-dimethyl-2,2-dipyridyl
PubChem CID 15664
IUPAC navn 5-methyl-2-(5-methylpyridin-2-yl)pyridin
SMIL CC1=CN=C(C=C1)C2=NC=C(C=C2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
Smeltepunkt 114°C to 117°C
Kogepunkt 140°C (3 mmHg)
Mængde 25 g
Formel vægt 184.24
Procent renhed 98%