Få mere at vide
5,5-Dimethyl-1-pyrrolin N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30388245
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30388245 1 g
30380792 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30388245 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4736651G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3317-61-1
Molekylær formel C6H11NO
Molekylvægt (g/mol) 113.16
Synonym 2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole N-Oxide, 5,5-Dimethyl-1-pyrroline 1-Oxide, 5,5-Dimethyl-4,5-dihydro-3H-pyrrole N-Oxide, 5,5-Dimethyl-Δ1-pyrroline 1-Oxide, 5,5-Dimethyl-Δ1-pyrroline N-Oxide, DMPO
SMIL CC1(C)CCC=[N+]1[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,5-Dimethyl-1-pyrroline N-Oxide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H11NO/c1-6(2)4-3-5-7(6)8/h5H,3-4H2,1-2H3
Formel vægt 113.0841