missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5,5-dimethyl-1,3-dioxan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,5-Dimethyl-1,3-dioxane |
| CAS | 872-98-0 |
| Molekylær formel | C6 H12 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 5,5-Dimethyl-m-dioxane, NSC 139437 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-6(2)3-7-5-8-4-6/h3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1(C)COCOC1 |
| IUPAC navn | 5,5-dimethyl-1,3-dioxan |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.158 |
| Formel vægt | 116.0837 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?