Få mere at vide
5,5-dimethyl-1,3-dioxan, TRC
Artikelnummer. 30375780
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30375780 1 g
1 options
Artikelnummer. 30375780 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD8908031G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,5-Dimethyl-1,3-dioxane
CAS 872-98-0
Molekylær formel C6 H12 O2
Mængde 1 g
Synonym 5,5-Dimethyl-m-dioxane, NSC 139437
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-6(2)3-7-5-8-4-6/h3-5H2,1-2H3
SMIL CC1(C)COCOC1
IUPAC navn 5,5-dimethyl-1,3-dioxan
Molekylvægt (g/mol) 116.158
Formel vægt 116.0837